Learn More
Brady™ Marqueurs pour rouleaux
331.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Directives européennes 67/548 et 88/379 |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Format | Roll |
Matériau | Polyester |
Type de produit | Marqueur pour rouleau |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (L x l x H) | Hauteur (métrique) du caractère | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (L x l x H) | Hauteur (métrique) du caractère | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11755573
|
Brady™
226384 |
Air | 33 m x 100 mm x 150 mm | 13 mm |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11745573
|
Brady™
226383 |
Air | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11775573
|
Brady™
226758 |
Vapeur | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11765573
|
Brady™
226613 |
Eau | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11735573
|
Brady™
226293 |
Eau Feu | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Marqueurs de tuyauteries européens• Sont munis des symboles chimiques conformes aux directives européennes 67/458 et 88/379
• Obligatoire pour les tuyauteries apparentes transportant ou contenannt des substances dangereuses à tous les points de connexion, législation européenne 92/58
• Permet de travailler en toute sécurité
• Conforme à la norme européenne RAL pour le code couleur
• Marqueurs autocollants en polyester laminé, haute résistance aux UV, à des températures de -40°C à +120°C, à l'abrasion, aux intempéries et aux solvants
• Marqueurs individuels vendus par 2 ou 3 en fonction des dimensions du marqueur
• Marqueurs en rouleau vendus par 30, 220 ou 505 en fonction des dimensions du marqueur ou du diamètre du tuyau
• Marqueurs sans supports
• Marqueurs en rouleau
Spécification
Directives européennes 67/548 et 88/379 | |
Roll | |
Marqueur pour rouleau | |
French | |
-40°C to +140°C | |
0.119 mm | |
108.27 ft. | |
3.94 in. |
Permanent Acrylic | |
Polyester | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
-40°F to +284°F | |
0.0047 in. | |
33 m x 100 mm | |
33 m | |
100 mm |