Learn More
ROS Antibody (ROS1/8268R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00€ - 530.00€
Spécification
| Antigène | ROS |
|---|---|
| Clone | ROS1/8268R |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18652754
|
Novus Biologicals
NBP3-20488-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18634684
|
Novus Biologicals
NBP3-20488-20ug |
20 μg |
286.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| ROS | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 6098 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| ROS1/8268R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS | |
| Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |