Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1398 et 1599
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1484
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1398 et 1599
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
50 mL | |
115 mm | |
1 |
Conique | |
29 mm | |
Portoirs n°1398 et 1599 avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R | |
1 |