Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Rotor à godets oscillants haute capacité. Conçus pour être utilisés avec Eppendorf 5920 R
Marque: Eppendorf™ 5895190006
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 9.45000kg
Description
ulliUne large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml et les plaques/liliLa conception universelle du godet peut accueillir à la fois des plaques et des tubes/liliBouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option/liliLes godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables/li/ulSpécification
Rotor S-4x Universal-Large | |
4 402 x g | |
Eppendorf 5920R | |
Autoclavables |
4 x 750 mL | |
4 250 tr/min | |
sans godets |