Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Rotor à godets oscillants haute capacité. Conçus pour être utilisés avec Eppendorf 5920 R
3580.00€ - 4305.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Eppendorf 5920R |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Type | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15748369
|
Eppendorf™
5895117007 |
Rotor S-4x1000 | 40 x 50 ml | 3 076 x g | 4 250 tr/min |
3580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15768069
|
Eppendorf™
5895118003 |
Rotor S-4x1000 | 8 x 250 ml | 3 153 x g | 3 700 tr/min |
4305.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15728379
|
Eppendorf™
5895190006 |
Rotor S-4x Universal-Large | 4 x 750 mL | 4 402 x g | 4 250 tr/min |
4220.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Une large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml et les plaques
- La conception universelle du godet peut accueillir à la fois des plaques et des tubes
- Bouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
- Les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
Spécification
Eppendorf 5920R | |
Autoclavables |