Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Rotor à godets oscillants haute capacité. Conçus pour être utilisés avec Eppendorf 5920 R
Marque: Eppendorf™ 5895118003
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 139.00000kg
Description
ulliUne large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml et les plaques/liliLa conception universelle du godet peut accueillir à la fois des plaques et des tubes/liliBouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option/liliLes godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables/li/ulSpécification
Rotor S-4x1000 | |
3 153 x g | |
Eppendorf 5920R | |
Autoclavables |
8 x 250 ml | |
3 700 tr/min | |
Nacelles |