Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond avec joint rodé conique
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03002994
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10284281
  • 675.22€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau :DURAN™
Spécification
Spécification
20 L
Verre Duran
345 mm