Learn More
RP105/CD180 Antibody (G28-8), DyLight 680, R&D Systems™
Code produit 18603287 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603287 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18603287 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP262228FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.17€
    338.10€ / 0.1mL
    Économisez 67.07€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RP105/CD180 Monoclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RP105/CD180
Applications Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone G28-8
Conjugué DyLight 680
Formule PBS
Alias de gène CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human tonsillar B cells
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4064
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus