missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL14 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18617332 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18617332 0.1 mL 0.01mL
18614252 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18617332 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2940930.1ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RPL14 Polyclonal antibody specifically detects RPL14 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RPL14
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène CAG-ISL 7, CAG-ISL-7, CTG-B33, hRL14, L14, MGC88594, MMRPL32,60S ribosomal protein L14, ribosomal protein L14, RL14
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-215 of human RPL14 (NP_003964.3). MVFRRFVEVGRVAYVSFGPHAGKLVAIVDVIDQNRALVDGPCTQVRRQAMPFKCMQLTDFILKFPHSAHQKYVRQAWQKADINTKWAATRWAKKIEARERKAKMTDFDRFKVMKAKKMRNRIIKNEVKKLQKAALLKASPKKAPGTKGTAAAAAAAAAAKVPAKKITAASKKAPAQKVPAQKATGQKAAPAPKAQKGQKAPAQKAPAPKASGKKA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9045
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.