missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rpn2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18524832 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18524832 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18524832 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB12029410.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Rpn2 Polyclonal specifically detects Rpn2 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Rpn2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 μg/mL, Immunohistochemistry 15 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500
Formule PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q99460
Alias de gène 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1, 26S proteasome regulatory subunit RPN2, 26S proteasome regulatory subunit S1, 26S proteasome subunit p112, MGC133040, MGC133041, P112, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1, Rpn2, S1
Symboles de gène(s) PSMD1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic Peptide: A(929) A H G P K I E E E E Q E P E P P E P F E Y I D D(953)
Poids moléculaire de l’antigène 106 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5707
Spécificité du test Detects proteasome 19S subunit S1 from human cells.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.