Learn More
RPS19 Antibody [PerCP], R&D Systems™
Code produit 30498627 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498627 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498627 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335925PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RPS19 Polyclonal antibody specifically detects RPS19 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RPS19
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène DBADBA1,40S ribosomal protein S19, ribosomal protein S19
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human RPS19 (NP_001013.1).,, Sequence:, MPGVTVKDVNQQEFVRALAAFLKKSGKLKVPEWVDTVKLAKHKELAPYDENWFYTRAASTARHLYLRGGAGVGSMTKIYGGRQRNGVMPSHFSRGSKSVARRVLQALEGLKMVEKDQDGGRKLTPQGQRDLDRIAGQVAAANKKH
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6223
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus