missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRP12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18621152 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18621152 0.02 mL 0.02mL
18695732 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621152 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2942790.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RRP12 Polyclonal antibody specifically detects RRP12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène RRP12
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène FLJ20231, KIAA0690DKFZp762P1116, ribosomal RNA processing 12 homolog (S. cerevisiae), RRP12-like protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human RRP12 (NP_055994.2). MGRSGKLPSGVSAKLKRWKKGHSSDSNPAICRHRQAARSRFFSRPSGRSDLTVDAVKLHNELQSGSLRLGKSEAPETPMEEEAELVLTEKSSGTFLSGLSDCTNVTFSKVQRFWESNSAAHKEICAVLAAVTEVIRSQGGKETETEYFAALMTTMEAVES
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23223
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.