missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
RSK3 Monoclonal antibody specifically detects RSK3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | RSK3 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S05-5E4 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gène | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, HU-2, MAP kinase-activated protein kinase 1c, MAPK-activated protein kinase 1c, MAPKAP kinase 1c, MAPKAPK-1c, MAPKAPK1C, p90-RSK 2, p90RSK2, p90-RSK3, ribosomal protein S6 kinase alpha 2, ribosomal protein S6 kinase alpha-2, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 2, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2, Ribosomal S6 kinase 3,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, RSK, RSK-3, RSK3pp90RSK3, S6K-alpha, S6K-alpha2, S6K-alpha-2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?