Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante RT2 Basic, 120 V, 60 Hz, prise US
Faites confiance à la précision de notre agitateur à plaque chauffante analogique à profil bas pour vos applications de routine.
657.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 120 V
Matériau du corps Fonte d’aluminium
Type de contrôleur Balance
Longueur (impériale) 11,42 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions Matériau de la plaque supérieure Alimentation électrique Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Matériau de la plaque supérieure Alimentation électrique Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
15248824
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88880003
140 mm de diamètre Aluminium 230 V, 50/60 Hz Différents styles
657.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Faites confiance à la sécurité et à la vitesse d’agitation constante de l’agitateur à plaque chauffante Thermo Scientific™ RT2 Basic. Bénéficiez d’une puissance de couplage magnétique exceptionnellement élevée et d’un mécanisme d’agitation à démarrage progressif. Profitez d’une montée en température rapide et bénéficiez d’un excellent transfert de chaleur grâce à la structure étroitement intégrée de l’élément chauffant et à une plaque supérieure en alliage revêtu de céramique qui assurent l’uniformité de la température et une parfaite résistance à la corrosion, tout en permettant la surveillance optimale du changement de couleur dans les échantillons ou les milieux de culture au cours de l’opération.
Contrôle cohérent pour une précision optimale
  • Contrôle PID par microprocesseur
  • Vitesse d’agitation jusqu’à 2,000 tr/min
  • En cas de changement de viscosité, la fonction de rétroaction maintient une vitesse régulière.
  • Plage de températures : 350°C / 662°F max
Les fonctions pratiques offrent une grande flexibilité.
  • Deux orifices filetés pour tiges-supports maintiennent divers types de dispositifs tels que les capteurs de température, les thermomètres, la verrerie de laboratoire, etc.
Les fonctions de sécurité offrent une grande tranquillité d’esprit.
  • L’indicateur d’avertissement de surface chaude est allumé lorsqu’il est arrêté et toujours branché jusqu’à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante.
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe
  • Cordon d’alimentation amovible
  • L’écran de protection transparent en option protège l’utilisateur des éclaboussures.
Construction / capacité
  • Capacité d’agitation : 20 litres (H2O)
  • Dimensions de la plaque supérieure : 140 mm / 5.5 po de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : aluminium à revêtement en céramique
  • Encombrement (L x l x H) : 290 x 161 x 100 mm / 11.42 x 6.34 x 3.94 po.
  • Matériau du corps : aluminium
  • Affichage : LED numérique (résolution 0.1°C)
  • Puissance calorifique : 600 W
  • Charge maximale : 25 kg / 55.1 lb
  • Alimentation électrique requise : 120 V, 60 Hz /230 V, 50/60 Hz
Accessoires en option
  • Bain chauffant (n° de catalogue 88880141)
  • Écran de protection de sécurité transparent (n° de catalogue 88880142)
  • Tige-support (n° de catalogue 88880143)
  • C-5, Support de pinces (n° de catalogue 88880148)
  • Pince à 3 broches (n° de catalogue 88880149)
Certifications : CE, cCSAus
Garantie : 2 ans
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Spécification
Spécification
Aluminium
Fonte d’aluminium
11,42 in
100 mm
122°F à 662°F
161 mm
6,34 in
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur
25 kg
50 à 2 000 tr/min
Analogique
120 V
Balance
140 mm de diamètre
50° à 350°C
3,94 in
290 mm
600 W
Rond
20 L
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)