missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rtp3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA570842
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This target displays homology in the following species: Cow: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 85%; Pig: 86%; Rabbit: 75%; Rat: 85%.
RTP3 is a protein coding gene.
Spécification
| Rtp3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RTP3 | |
| 3CxxC-type zinc finger protein 3; LTM1; receptor (chemosensory) transporter protein 3; receptor transporter protein 3; receptor transporting protein 3; receptor-transporting protein 3; RTP3; TMEM7; Transmembrane protein 7; Z3CXXC3; zinc finger, 3CxxC-type 3 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 235636 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q5QGU6 | |
| RTP3 | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of mouse Rtp3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu