Learn More
Abeba™ Chaussures en 5150 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque: Abeba™ 5150/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
- Zone de coup de pied ajustable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Microfibre | |
41 | |
Caoutchouc |
Bleu | |
Cuir | |
Antidérapant | |
5150 |