Learn More
Abeba™ Chaussures en 9150 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
68.44€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633128
|
Abeba™
9150/36 |
36 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15643128
|
Abeba™
9150/37 |
37 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15653128
|
Abeba™
9150/38 |
38 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15663128
|
Abeba™
9150/39 |
39 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15673128
|
Abeba™
9150/40 |
40 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683128
|
Abeba™
9150/41 |
41 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693128
|
Abeba™
9150/42 |
42 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15603138
|
Abeba™
9150/43 |
43 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15613138
|
Abeba™
9150/44 |
44 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15623138
|
Abeba™
9150/45 |
45 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15633138
|
Abeba™
9150/46 |
46 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15643138
|
Abeba™
9150/47 |
47 |
68.44€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
- zone de coup de pied ajustable
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Bleu | |
Antidérapant | |
9150 |