Learn More
Abeba™ Chaussures en 9200 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
Marque:  Abeba™ 9200/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 15633148
  • 65.01€ / 1 paire
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Blanc
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Cuir
Antidérapant
9200
Blanc
44
Caoutchouc