Learn More
Abeba™ Chaussures en 9252 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
Marque: Abeba™ 9252/45
58.67 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuir | |
Antidérapant | |
9252 |
Noir | |
45 | |
Caoutchouc |