Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
- Plage de températures : -40°C à 70°C
- Légère et flexible
- Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
12,5 mm | |
29,5 mm | |
8,5 mm | |
Flexible |
Caoutchouc | |
10 m | |
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués |