Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
22.00€ - 247.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11895512
|
Fisherbrand™
|
14 mm | 10 mm | 2 mm |
52.50€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11507572
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 10 mm | 7 mm |
150.00€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11805522
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 12,5 mm | 2,5 mm |
56.75€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11815522
|
Fisherbrand™
|
22,5 mm | 16 mm | 3,25 mm |
84.10€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11825522
|
Fisherbrand™
|
26,5 mm | 20 mm | 3,25 mm |
97.05€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11835522
|
Fisherbrand™
|
31,5 mm | 25 mm | 3,25 mm |
159.00€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11865512
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 mm | 1,5 mm |
22.00€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11855512
|
Fisherbrand™
|
4,5 mm | 3 mm | 0,75 mm |
25.15€
10m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11587562
|
Fisherbrand™
|
16,5 mm | 6,5 mm | 5 mm |
70.40€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11885512
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 8 mm | 2 mm |
44.00€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11875512
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 6,5 mm | 1,5 mm |
34.85€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11517572
|
Fisherbrand™
|
29,5 mm | 12,5 mm | 8,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15199654
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 6,5 mm | 1,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
- Plage de températures : -40°C à 70°C
- Légère et flexible
- Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Caoutchouc | |
10 m |