Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.75600kg
Code produit. 11875512
  • 34.85€ / 10m
En stock
Description
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et flexible
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Spécification
6,5 mm
9,5 mm
1,5 mm
Caoutchouc
10 m