Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
344.76 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants de protection chimique revêtus de NBR, avec manchette allongée
- Le matériau support Interlock en coton renforcé offre une protection mécanique
- Résistants à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Leur conception ergonomique est confortable et très flexible
- Sans silicone, selon les tests d’impression
Spécification
Applications | Laboratoire |
Coating Material | NBR |
Couleur | Vert |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKOPT |
À utiliser avec (application) | Manipulation de produits chimiques, nettoyage municipal, sablage et construction d’égouts |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Manchette |