missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUNX2/CBFA1 Antibody (CL0232) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
RUNX2/CBFA1 Monoclonal antibody specifically detects RUNX2/CBFA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | RUNX2/CBFA1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0232 |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Acute myeloid leukemia 3 protein, CBFA1, CBF-alpha-1, CCD1, CCDAML3, CLCD, Core-binding factor subunit alpha-1, core-binding factor, runt domain, alpha subunit 1, MGC120023, ML3, oncogene AML-3, OSF2, OSF-2, osteoblast-specific transcription factor 2, PEA2aA, PEA2-alpha A, PEBP2A, PEBP2aA, PEBP2-alpha A, polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha A subunit, runt domain, alpha subunit 1, runt related transcription factor 2, runt-related transcription factor 2, RUNX2, SL3/AKV core-binding factor alpha A subunit, SL3-3 enhancer factor 1 alpha A subunit |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13950, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?