missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RuvA Antibody (RuvA 12C6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50278AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RuvA Monoclonal antibody specifically detects RuvA in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spécification
| RuvA | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Epigenetics | |
| E. coli | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| RuvA 12C6 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| EC 3.1.22.4, Holliday junction ATP dependent DNA helicase ruvA, Ruv A | |
| Ruv A protein from E. Coli | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu