Learn More
RXFP3/RLN3R1/SALPR Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Code produit 18039316 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18039316 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18039316 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297628FR
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
RXFP3/RLN3R1/SALPR Polyclonal specifically detects RXFP3/RLN3R1/SALPR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RXFP3/RLN3R1/SALPR
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135MGC141998, G-protein coupled receptor SALPR, relaxin 3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3RLN3 receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 3, relaxin-3 receptor 1, RLN3R1MGC142000, RXFPR3, SALPRG-protein coupled receptor GPCR135, somatostatin and angiotensin-like peptide receptor, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RXFP3/RLN3R1/SALPR fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51289
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus