Learn More
S-arrestin Antibody (S128), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-25161
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S-arrestin Monoclonal antibody specifically detects S-arrestin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen).
Spécification
| Immunofluorescence | |
| Western Blot 1:5000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry-Frozen | |
| arrestin 1, RP47,48 kDa protein, S-antigen; retina and pineal gland (arrestin), S-arrestin, visual arrestin | |
| Mouse, Rat, Pig, Bovine |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu