Learn More
Mecmesin™ Cellule de charge S-Beam
La cellule de charge S-Beam de Mecmesin est une solution flexible pour les applications de régulation générale de la force.
1045.50€ - 1323.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11913858
|
Mecmesin™
870009 |
500 N |
1045.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11968019
|
Mecmesin™
870003 |
10 000 N |
1323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Capteur de force et de couple• Capteur de force 1 à 100000 N
• Capteur de couple 0,01 à 150 N.m
• Capteur de force
• Capteur de force standard