Learn More
S protein RBD anti-SARS-CoV-2, Clone: AM180, ACROBiosystems
HEK293 Monoclonal Antibody
423.00€ - 3105.00€
Spécification
| Antigène | S protein RBD |
|---|---|
| Clone | AM180 |
| Applications | ELISA |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Powder |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17206550
|
ACROBiosystems
SPD-M180-100ug |
100 μg |
423.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17216550
|
ACROBiosystems
SPD-M180-1mg |
1 mg |
3105.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This product is a specific antibody against SARS-CoV-2 Spike protein RBD domain. Cross-reactivity with RBD of other coronaviruses has not been tested.Spécification
| S protein RBD | |
| ELISA | |
| Powder | |
| RUO | |
| Lyophilized from 0.22μm filtered solution in PBS, pH7.4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilization. | |
| Primary | |
| This product is a specific antibody against SARS-CoV-2 Spike protein RBD domain. Cross-reactivity with RBD of other coronaviruses has not been tested. |
| AM180 | |
| Unconjugated | |
| Human (HEK293) | |
| SARS-CoV-2 | |
| IgG1 κ | |
| -20°C | |
| Recombinant Antibodies |