Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Code produit 18612090 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612090 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18612090 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324305AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène S100 calcium binding protein A14
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S100A14/9077R
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57402
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus