Learn More
S100A13 Antibody (020), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18614831 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614831 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614831 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289734PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
S100A13 Monoclonal specifically detects S100A13 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène S100A13
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 020
Conjugué PerCP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène S100 calcium binding protein A13, S100 calcium-binding protein A13protein S100-A13
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A13 (Accession#: NP_001019381.1; Met1-Lys98).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6284
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus