missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100B Antibody (S1-61) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00€ - 372.00€
Spécification
| Antigène | S100B |
|---|---|
| Clone | S1-61 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:20 - 1:40 |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18646798
|
Novus Biologicals
NBP2-50282-0.025ml |
0.025 mL |
214.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18688798
|
Novus Biologicals
NBP2-50282 |
0.1 mL |
372.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
S100B Monoclonal antibody specifically detects S100B in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpécification
| S100B | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| PBS | |
| 6285 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| S1-61 | |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:40 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| beta (neural), NEF, S100, S100 beta, S100 calcium binding protein B, S100 calcium-binding protein B, S100 calcium-binding protein, beta (neural), S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100beta | |
| S100B protein conjugated to methylated BSA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit