missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100B Mouse, Clone: SPM354, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | S100B |
|---|---|
| Clone | SPM354 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970838
|
EnquireBio
6285-MSM1X-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980838
|
EnquireBio
6285-MSM1X-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Specifikationer
| S100B | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 6285 | |
| Purified bovine brain S100 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 10-12kDa |
| SPM354 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_016883913 | |
| S100B | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| Brain, Melanoma |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel