Learn More
S1P2/EDG-5/S1PR2 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497968 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497968 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497968 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327900C
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
S1P2/EDG-5/S1PR2 Polyclonal specifically detects S1P2/EDG-5/S1PR2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène S1P2/EDG-5/S1PR2
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AGR16, EDG5, EDG-5, endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 5, Gpcr13, H218, LPB2, S1P receptor 2, S1P receptor Edg-5, S1P receptor EDG5, S1P2, sphingosine 1-phosphate receptor 2, sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5, sphingosine-1-phosphate receptor 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène S1P2/EDG-5/S1PR2 antibody was raised against an 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human S1P2/EDG-5/S1PR2. The immunogen is located within amino acids 270 - 320 of S1P2/EDG-5/S1PR2.
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9294
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.