Learn More
S1P3/EDG-3 Antibody (SR1721), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | S1P3/EDG-3 |
|---|---|
| Clone | SR1721 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18693194
|
Novus Biologicals
NBP3-22220-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18612884
|
Novus Biologicals
NBP3-22220-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
S1P3/EDG-3 Monoclonal antibody specifically detects S1P3/EDG-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| S1P3/EDG-3 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EDG-3, EDG3FLJ37523, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3, FLJ93220, G protein-coupled receptor, endothelial differentiation gene-3, LPB3, MGC71696, S1P receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P receptor EDG3, S1P3, sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3, sphingosine-1-phosphate receptor 3 | |
| A synthesized peptide derived from human S1P3/EDG-3 (Uniprot #: Q99500) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1721 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 1903 | |
| IgG | |
| Affinity purified |