missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S1P4/EDG-6 Antibody (1012512), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB10321APCCY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S1P4/EDG-6 Monoclonal antibody specifically detects S1P4/EDG-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| S1P4/EDG-6 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1012512 | |
| Flow Cytometry | |
| EDG6S1P receptor Edg-6, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 6, endothelial differentiation, G-protein-coupled receptor 6, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor6,endothelial differentiation, G protein coupled receptor 6, S1P receptor 4, S1P4LPC1, SLP4, sphingosine 1-phosphate receptor 4, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-6, sphingosine-1-phosphate receptor 4 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human S1P4/EDG-6, Met1-Ile384, Accession # O95977 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, GPCR, Signal Transduction | |
| 8698 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu