Learn More
Invitrogen™ S1PR2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ PA523208
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 13267138
  • 586.00€ / 100µg
Description
S1PR2 Polyclonal Antibody for ICC/IF, Western Blot
This gene encodes a member of the G protein-coupled receptors, as well as the EDG family of proteins. The encoded protein is a receptor for sphingosine 1-phosphate, which participates in cell proliferation, survival, and transcriptional activation. Defects in this gene have been associated with congenital profound deafness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
S1PR2
Polyclonal
Unconjugated
S1PR2
agr16; edg5; edg-5; S1PR2
Rabbit
Protein G
RUO
14739, 29415, 9294
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
O95136, P47752, P52592
S1PR2
A synthetic peptide corresponding to amino acids 325-343 of human S1P2/Edg5.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat, Monkey
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.