Learn More
SAFB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigène | SAFB |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30232495
|
Novus Biologicals
NBP3-38485-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30230041
|
Novus Biologicals
NBP3-38485-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SAFB Polyclonal antibody specifically detects SAFB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceSpécification
| SAFB | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| DNA Repair | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 6294 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| glutathione S-transferase fusion protein, HAP, heat-shock protein (HSP27) estrogen response element and TATA box-bindingprotein, HETDKFZp779C1727, Hsp27 ERE-TATA binding protein, HSP27 ERE-TATA-binding protein, HSP27 estrogen response element-TATA box-binding protein, SAF-B, SAF-B1, SAFB1SAB-B1, scaffold attachment factor B, scaffold attachment factor B1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human SAFB (NP_001188267.1).,, Sequence:, MAETLSGLGDSGAAGAAALSSASSETGTRRLSDLRVIDLRAELRKRNVDSSGNKSVLMERLKKAIEDEGGNPDEIEITSEGNKKTSKRSSKGRKPEEEGVEDNGLEENSGDGQEDVETSLENLQDIDIMDISVLDEAEIDNGSVADCVEDDDADNLQESLSDSRELVEGEMKELPEQLQEHAIEDKETINNLDTSSSDFT | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts