Learn More
SAFB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
Antigène SAFB
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30232495
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38485-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30230041
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38485-20ul
20 μL
190.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
SAFB Polyclonal antibody specifically detects SAFB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
Spécification
SAFB
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
DNA Repair
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6294
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
glutathione S-transferase fusion protein, HAP, heat-shock protein (HSP27) estrogen response element and TATA box-bindingprotein, HETDKFZp779C1727, Hsp27 ERE-TATA binding protein, HSP27 ERE-TATA-binding protein, HSP27 estrogen response element-TATA box-binding protein, SAF-B, SAF-B1, SAFB1SAB-B1, scaffold attachment factor B, scaffold attachment factor B1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human SAFB (NP_001188267.1).,, Sequence:, MAETLSGLGDSGAAGAAALSSASSETGTRRLSDLRVIDLRAELRKRNVDSSGNKSVLMERLKKAIEDEGGNPDEIEITSEGNKKTSKRSSKGRKPEEEGVEDNGLEENSGDGQEDVETSLENLQDIDIMDISVLDEAEIDNGSVADCVEDDDADNLQESLSDSRELVEGEMKELPEQLQEHAIEDKETINNLDTSSSDFT
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt