Learn More
Hirschmann™ Safe-Cone Filters for Labopette™
For the prevention of cross contamination of liquid samples or vapours when pipetting radioactive, biohazardous or corrosive samples.
Marque: Hirschmann™ 9470012
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Offre l’avantage déterminant de protéger les pipettes et les échantillons contre la contamination
- Prolonge la durée de vie des pipettes
- Offre une excellente protection pour les composants internes s’ils sont régulièrement remplacés
- Peut servir de protection supplémentaire contre la pénétration de liquides à l’intérieur de la pipette
- À utiliser avec une gamme de modèles Labopette™
Spécification
Filtre de sécurité | |
Protection contre la contamination croisée | |
Modèles Labopette 9475408, 9475507, 9475604, 9475704 |