Learn More
DWK Life Sciences Sécurité , avec ouverture pour rodages de sécurite
Composant du système pour le desserrage des rodages bloqués.
Marque: DWK Life Sciences 286216709
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00085kg
Description
Les bagues de traction en polyamide ont d'excellentes propriétés de glissement. Grâce à leur répartition uniforme des forces, elles aident à desserrer en sécurité les rodages bloqués.- Grâce à une répartition uniforme des forces, elles peuvent desserrer en sécurité les rodages bloqués
- En raison de leur propriété des matériaux, les bagues de traction présentent de très bonnes propriétés de glisse
Spécification
10/Pk. | |
To secure the security grinding | |
Safeguard | |
NS 45/40 |