Learn More
DWK Life Sciences Sécurité , avec ouverture pour rodages de sécurite
Composant du système pour le desserrage des rodages bloqués.
1.06€ - 17.70€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15854608
|
DWK Life Sciences
286216409 |
NS 14/23 |
10.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15981551
|
DWK Life Sciences
286216906 |
NS 19/26 |
11.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874608
|
DWK Life Sciences
286217302 |
NS 34/35 |
17.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15901561
|
DWK Life Sciences
286217105 |
NS 24/29 |
12.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10161741
|
DWK Life Sciences
286216709 |
NS 45/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10151501
|
DWK Life Sciences
286216606 |
NS 29/32 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les bagues de traction en polyamide ont d'excellentes propriétés de glissement. Grâce à leur répartition uniforme des forces, elles aident à desserrer en sécurité les rodages bloqués.- Grâce à une répartition uniforme des forces, elles peuvent desserrer en sécurité les rodages bloqués
- En raison de leur propriété des matériaux, les bagues de traction présentent de très bonnes propriétés de glisse
Specifications
10/Pk. | |
Safeguard |