Learn More
DWK Life Sciences Sécurité , avec ouverture pour rodages de sécurite
Composant du système pour le desserrage des rodages bloqués.
Marque: DWK Life Sciences 286216906
10.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les anneaux de tension en polyamide ont de très bonnes propriétés de glissement. Ils aident à desserrer les joints fixes en toute sécurité grâce à une répartition uniforme de la force.
- Grâce à une distribution de force uniforme, les joints coincés peuvent être desserrés en toute sécurité.
- En raison de leurs propriétés matérielles, les anneaux de traction ont de très bonnes propriétés de glissement.
Spécification
10/boîte | |
Pour sécuriser le broyage de sécurité | |
Dispositif de protection | |
NS 19/26 |