Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
Marque: DuPont™ D14664003
770.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
En PE haute densité Flashspun.La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
- Blanc, tailles S à XXXL
Specifications
Combinaison à capuche | |
Tyvek&trade ; Flashspun HDPE | |
Oui | |
Élastique | |
A capuche | |
Fermeture à glissière autobloquante avec rabat de fermeture éclair | |
Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Manipulation de produits pharmaceutiques, traitement chimique, industrie pétrolière et gazière, maintenance et exploitation générales, peinture automatique par pulvérisation et bien d'autres encore. | |
Classic Xpert |
XXXL | |
Blanc | |
Elastiqué au dos | |
Élastique | |
3 panneaux | |
Piqué | |
124 à 132 cm | |
100/Paquet |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.