Learn More
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
1510.00€ - 1535.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Électroporation |
---|---|
Tension | 0 à 3 000 VCC, 0 à 250 VCA |
Comprend | Coupole de sécurité uniquement |
Température de fonctionnement (impériale) | 41°F à 104°F |
Plage de durée de l’impulsion | 10 μs à 10 s |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487360
|
BTX™
452020 |
Gemini SC |
1535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15497360
|
BTX™
452021 |
Gemini X2 |
1510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Safety dome plugs directly into generator
- Holds two cuvettes
- Safety swing shield secures cuvettes in holder
Spécification
Électroporation | |
Coupole de sécurité uniquement | |
10 μs à 10 s | |
1 Ea. | |
1 kg | |
-10°C à +70°C |
0 à 3 000 VCC, 0 à 250 VCA | |
41°F à 104°F | |
5°C à 40°C | |
2,3 lb | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |