Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité
Fournit un raccordement sûr et facile aux brûleurs à gaz. Les tuyaux de gaz de sécurité Deutsch Neumann™ sont composés d’un tube en caoutchouc, d’une spirale métallique filetée et de prises d’extrémité des deux côtés.
Marque: Deutsch Neumann™ 3608060
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- Pression de service jusqu’à 100 mbar
- Pour les brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665
- Pour tous les gaz répondant au code du travail DVGW G 260
Spécification
Tuyau de gaz | |
Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz | |
600 mm | |
Tous les gaz répondant au code de travail G 260 du DVGW |