Learn More
Uvex Safety Gloves Phynomic 60068
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
Description
- Free of accelerators and dermatologically tested for skin compatibility (proDERM Institute)
- Ideal for allergy sufferers
Spécification
Spécification
| Coating Material | Aqua-polymère |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | Level F |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Elastane, HPPE, Polyamide, Steel Fiber |
| Type de produit | Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty) |
| Dimensions | 12 |