Learn More
SALL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | SALL2 |
|---|---|
| Concentration | 0.26 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16890524
|
Proteintech
12679-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16880524
|
Proteintech
12679-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein containing multiple zinc finger domains. The encoded protein functions in optical fissure closure during development of the eye in the embryo. Mutations in this gene are associated with ocular coloboma.Spécification
| SALL2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q9QX96, Q9Y467 | |
| 305854, 50524, 6297 | |
| SALL2 Fusion Protein Ag3367 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SALL2 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| HSAL2, KIAA0360, p150(Sal2), Sal 2, sal like 2 (Drosophila), Sal like protein 2, SAL2, SALL2, Zinc finger protein SALL2, Zinc finger protein Spalt 2, ZNF795 | |
| SALL2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |