missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAMHD1 Antibody (OTI3F5), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-73979R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SAMHD1 Monoclonal specifically detects SAMHD1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| SAMHD1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| SAMHD1 | |
| Full length recombinant protein of human SAMHD1 (NP_056289) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI3F5 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| DCIPMg11, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, EC 3.1.4.-, HDDC1, Monocyte protein 5, MOP5, MOP-5AGS5, SAM domain and HD domain 1, SAM domain and HD domain-containing protein 1, SBBI88 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Stem Cell Markers | |
| 25939.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu