Learn More
Buerkle™ Bécher angulaire pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™.
Le bécher peut être adapté à différentes formes de récipients par un angle de réglage (jusqu’à 90°).
77.55€ - 95.80€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Modèle | Angulaire |
À utiliser avec (application) | Pour l’industrie et le traitement des eaux |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Modèle | Matériau | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Modèle | Matériau | Price | Quantity & Availability | |||
10383771
|
Buerkle™
5354-0050 |
600 ml | Angulaire | Polypropylène |
77.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10140141
|
Buerkle™
5354-0100 |
1 000 ml | Angulaire | Polypropylène |
95.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10451183
|
Buerkle™
5354-0200 |
2 000 ml | Angulaire | Polypropylène |
82.71€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- PP
- Pour l’industrie et le traitement des eaux
Specifications
Polypropylène | |
Angulaire | |
Pour l’industrie et le traitement des eaux |