missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAMSN1 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
SAMSN1 Polyclonal specifically detects SAMSN1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | SAMSN1 |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 532 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | HACS1gene with homology to KIAA0790 protein10NASH1, Hematopoietic adaptor containing SH3 and SAM domains 1, SAM and SH3 domain containing 1, SAM and SH3 domain containing 2, SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals protein 1, SAM domain-containing protein SAMSN-1, SH3D6B, SH3-SAM adaptor protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | SAMSN1 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SAMSN. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SAMSN. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?